安全性情報
8.14079
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
別名:
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.1
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
240-171-0
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
転移温度
flash point -31 °C
密度
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
詳細
(安定剤入り)合成用
アプリケーション
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
アナリシスノート
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体