主要文書
8.14056
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
別名:
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
CAS番号:
分子量:
398.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
238-193-0
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
powder
mp
260 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ru].O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
InChI Key
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3