安全性情報
810682
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, microbiological culture, microbiological culture: suitable, Binding, transport studies
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade, pkg of 10 g
グレード
media grade
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 10 g
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
microbiological culture: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
不純物
Tested for IgG
損失
≤5%
pH
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0-10 mg/g
その他の活性
Tested for Endotoxin
Tested for mycoplasma
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管および安定性
Storage temperature< -10⁰ C
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810682:
試験成績書(COA)