安全性情報
81053N
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン画分V
pack of 10 g, ≥98%, USA origin, Serology: suitable, Blood banking: suitable
別名:
BSA, アルブミン, ウシ血清, ウシ血清アルブミン, 分画V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
NACRES:
NA.28
製品名
ウシ血清アルブミン画分V, pack of 10 g
由来生物
bovine serum
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
apparent mol wt 66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 10 g
由来
USA origin
テクニック
blood typing: suitable ( )
不純物
0-5% Moisture (Karl Fischer)
損失
≤5%
pH範囲
5.2-5.6
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0.0-5.0 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アルブミン安定剤としてカプリル酸を用い、メルク独自のヒートショック分画プロセスにより製造しています。
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Probumin® BSAグレードは、製造の違いにより区別されています。製品名の「診断グレード」または「ワクチングレード」などの用語の使用は、単に、一般的にお客様がその製品をこれらのアプリケーションに使用していることを示しています。メルクは、考えられるあらゆるアプリケーションについてそれぞれ単一の製品を認定しているわけではありません。お客様が、アッセイの特定の試薬、条件、および制約を用いてProbumin® BSAグレードを認定してください。
製造用途専用です。食用または飼料用ではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
81053N:
810533:
810532:
810535:
810534:
810531:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.