主要文書
8.08625
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
別名:
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
150.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-663-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
自己発火温度
350 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
溶解性
400 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2