安全性情報
8.08279
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane
for synthesis
別名:
1,4-Diaminobutane, Tetramethylenediamine, 1.4-Butanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4NH2
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-782-3
蒸気圧
436 Pa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
463 mg/kg LD50, oral (Rat)
1576 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
転移温度
flash point 45 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
InChI Key
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類