安全性情報
8.08222
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile
for synthesis
別名:
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2Cl3N
CAS番号:
分子量:
144.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
208-885-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
77 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
85.7 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
転移温度
flash point >195 °C
溶解性
750 mg/L
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
InChI Key
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体