安全性情報
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
別名:
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(C2H5OOC)C5H4N
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
210-370-7
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
222-224 °C/1013 mbar
mp
8-9 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1cc(ccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体