安全性情報
8.06753
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
別名:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2NNHCO)C5H4N
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
200-214-6
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
有効性
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-172 °C
転移温度
flash point >250 °C
溶解性
125 g/L
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3