Key Documents
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352101
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
品質水準
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C