About This Item
化学式:
CH3(CH2)11Cl
CAS番号:
分子量:
204.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-981-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
190 °C
有効性
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
転移温度
flash point 130 °C
溶解性
<0.007 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI Key
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体