安全性情報
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
別名:
Isobutyronitrile, Isopropyl cyanide, 2-Methylpropionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCN
CAS番号:
分子量:
69.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
201-147-5
蒸気圧
43.5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
482 °C
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-12.7 % (v/v)
pH
6 ( in H2O)
mp
-72 °C
転移温度
flash point 8 °C
溶解性
240 mg/L
密度
0.77 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
InChI Key
LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体