安全性情報
8.04778
Sigma-Aldrich
Ionone
for synthesis
別名:
Ionone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O
CAS番号:
分子量:
192.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
232-396-8
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.0013 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 117 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(C)\C=C\C1C(CCC=C1C)(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI Key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
アプリケーション
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
アナリシスノート
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
242.6 °F
引火点(℃)
117 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体