主要文書
8.04330
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycoumarin
for synthesis
別名:
4-Hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O3
CAS番号:
分子量:
162.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
214-060-2
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
211-214 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
InChI Key
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3