安全性情報
8.04184
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dichloride
for synthesis
別名:
Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
CAS番号:
分子量:
303.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
211-670-0
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.0016 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
crystals
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
148 °C/16 hPa
mp
37-38 °C
転移温度
flash point 144-148 °C
溶解性
0.32 g/L
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2Cl.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;;;
InChI Key
QBJCDRCOQAVMJK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
thymus
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物