安全性情報
8.03772
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
別名:
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,6-(CH3)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
122.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-400-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
555 °C
有効性
296 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
bp
203 °C
mp
42-46 °C
転移温度
flash point 73 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Dimethylphenol for synthesis. CAS 576-26-1, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類