自己発火温度
550 °C
有効性
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
186.0-192.0 °C
溶解性
1 g/L
密度
1.00 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
InChI Key
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3