主要文書
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
別名:
Diphenylmethane, Benzylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CH2
CAS番号:
分子量:
168.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-978-6
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
1 hPa ( 77 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
485 °C
有効性
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.69-8.66 % (v/v)
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
22-25 °C
転移温度
flash point 130 °C
溶解性
0.014 g/L
かさ密度
1006 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI Key
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
130 °C