安全性情報
8.03264
Sigma-Aldrich
1,1-Iminodi-2-propanol
for synthesis
別名:
1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH(OH)CH2]2NH
CAS番号:
分子量:
133.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-820-9
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.02 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
290 °C
有効性
4765 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
40.0-48.0 °C
転移温度
flash point 135 °C
溶解性
870 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8032640100:
8032640000:
8032641000:
8032649025:
8.03264.9025A:
8032649999:
試験成績書(COA)