安全性情報
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
別名:
1,3-Dichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,3-(Cl)2C6H4
CAS番号:
分子量:
147.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
208-792-1
蒸気圧
3 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
>500 °C
有効性
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
転移温度
flash point 65 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体