主要文書
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
別名:
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
CAS番号:
分子量:
171.46
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
230-224-6
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
157-159 °C/1013 hPa
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup