表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
化学式:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
CAS番号:
分子量:
144.04
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-970-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
220 °C
potency
238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
solubility
2000 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
適用法令
8024480005: + 8024480250: + 8024480000: + 8024481000: + 8024489999:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 8024480250 | 04022536373393 |
| 8024480005 | 04022536373386 |
| 8024481000 | 04022536373409 |