主要文書
8.02191
Sigma-Aldrich
Benzamide
for synthesis
別名:
Benzamide, Benzoic acid amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-227-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.000056 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
crystals
自己発火温度
>500 °C
有効性
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 ( in H2O, saturated solution)
mp
124-127 °C
転移温度
flash point 180 °C
溶解性
13 g/L
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChI Key
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup