安全性情報
8.01976
Sigma-Aldrich
Isobutyryl chloride
for synthesis
別名:
Isobutyryl chloride, 2-Methylpropionyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOCl
CAS番号:
分子量:
106.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-194-1
蒸気圧
57 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
325 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-8.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
mp
-90 °C
転移温度
flash point 8.5 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
InChI Key
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.008 - 1.009
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体