Merck
8.10298
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Benzyltriethylammonium chloride, Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
CAS番号:
分子量:
227.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-270-1
NACRES:
NA.22
品質水準
自己発火温度
300 °C
有効性
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
190-192 °C (decomposition)
転移温度
flash point >275 °C
溶解性
630 g/L
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 275 °C - closed cup