安全性情報
8.00258
Sigma-Aldrich
Allyl cyanide
for synthesis
別名:
Allyl cyanide, 3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2CN
CAS番号:
分子量:
67.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
203-701-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
455 °C
有効性
115 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-87 °C
転移温度
flash point 23 °C
密度
0.83 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
InChI Key
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体