C117609
別名:
Cyanocyclopropane, Cyclopropyl cyanide
C117609-5G
¥5,040
1 of 10
Supelco
86835
酢酸テトラブチルアンモニウム
Sigma-Aldrich
168041
シクロヘキサンカルボニトリル
224286
4-メチルモルホリンN-オキシド
324620
リチウムビス(トリメチルシリル)アミド
447943
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
156671
カリウム tert-ブトキシド
366471
シクロペンタンカルボニトリル
526797
シクロプロピルマグネシウムブロミド 溶液
GF40532385
Polyethersulfone
225770
リチウムビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
100
98%
liquid
n20/D 1.421 (lit.)
135 °C (lit.)
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
N#CC1CC1
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
104.0 °F - closed cup
40 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
劇物
第4類:引火性液体 第二石油類 危険等級III 非水溶性液体
C117609-25G:4548173190433 C117609-BULK: C117609-5G:4548173190440 C117609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
29252
Cyclohexene-1-carbonitrile
272213
シクロプロパンカルボキシアルデヒド
B80100
2-ブロモピリジン