特徴および利点
- Includes HIS-BIND® resin, HIS-BIND® buffer kit and chromatography columns.
- Solutions are included for Ni2+ charging, binding, washing, and elution.
- Columns are pre-packed with 1.25 ml bed volume of Ni2+-charged HIS-BIND resin.
構成
•1His•Bind Buffer Kit
•pkg/4Chromatography Columns
警告
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C