安全性情報
65346-M
Sigma-Aldrich
Formalin
Harleco®, suitable for histology, 10%
別名:
Fixative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352501
アプリケーション:
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Harleco®
濃度
10%
pH
7
mp
-0.1 °C
密度
0.98 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
10-30°C
詳細
HARLECO® Formalin
65346-85 4L Poly Bottle
HARLECO® Neutral Buffered 10%, Recommended for routine use. 10% NBF
アプリケーション
HARLECO® Neutral Buffered 10%, Recommended for routine use. 10% NBF
Part of the QSM Histology line. Recommended for routine use.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65346-88:
65346-85:
試験成績書(COA)