Merck
HT501320
Sigma-Aldrich
中性緩衝ホルマリン溶液, 10%
histological tissue fixative
別名:
Formaldehyde, Methanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
濃度
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
colorless
pH
6.90-7.10
密度
1.080 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性緩衝ホルマリン溶液(10%)は、光学顕微鏡で最も広く使用されている固定剤です。固定には比較的短い時間を要します。組織の長期保存に適しています。一度適切に固定化されれば、組織は次の工程や染色に使用できます。
アプリケーション
組織を固定する一般的な汎用組織固定剤として、中性緩衝ホルマリン溶液(10%)が使用されています。
一般な組織固定剤としてよく用いられます。
包装
品目は、栓付きダンボール箱の内部にプラスチック製内袋が入った10Lキュービテナーに詰められています。
物理的形状
中性緩衝液
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT501320-VAR:
HT501320-9.5L-H:
HT501320-9.5L-PW:
HT501320-BULK:
HT501320-9.5L:4548173291765
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ted M Hsu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(48), 30744-30754 (2020-11-18)
Thirst is a highly potent drive that motivates organisms to seek out and consume balance-restoring stimuli. The detection of dehydration is well understood and involves signals of peripheral origin and the sampling of internal milieu by first order homeostatic neurons
Quantifying size and number of adipocytes in adipose tissue.
Parlee S D, et al.
Methods in Enzymology, 537, 93-122 (2014)
Recapitulating spatiotemporal tumor heterogeneity in vitro through engineered breast cancer microtissues.
Mazio C, et al.
Acta Biomaterialia, 73, 236-249 (2018)
Comparison of partially and fully chemically-modified siRNA in conjugate-mediated delivery in vivo.
Hassler M R, et al.
Nucleic Acids Research, 46(5), 2185-2196 (2018)
Matteo Riva et al.
Biology open, 8(9) (2019-09-13)
Recently, several promising treatments for high-grade gliomas (HGGs) failed to provide significant benefit when translated from the preclinical setting to patients. Improving the animal models is fundamental to overcoming this translational gap. To address this need, we developed and comprehensively