Merck
6510-OP
Millipore
ポリエチレングリコール
8000, OmniPur®
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
flakes (waxy crystalline)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
pH (5%, water): 5.0-7.0
RNase: None detected
Solidification point: 55-63°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
970844-5RKG:
970844-1KG:
6510-1KG:
6520-5KG:
970844-1RKG:
970844-5KG:
試験成績書(COA)