Merck
1546580
USP
ポリエチレングリコール6000
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリエチレングリコール, PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polyethylene glycol
分子量
Mw 5400-6600
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方により供給され規定されるように提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類など本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限下で作成され発行されています。
追加情報とサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ポリエチレングリコール6000 USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1546580-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.