安全性情報
65092-M
Sigma-Aldrich
Gram Stain Set
別名:
bacteria
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
品質水準
保管温度
15-25°C
アプリケーション
HARLECO® Complete bacterial staining kit (4 x 500mL) containing crystal violet, iodine, decolorizer and safranin stain.
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For use in Gram staining of bacteria.
構成
Complete kit containing crystal violet, iodine, decolorizer and safranin stain.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
Jan Code
65092-93:
試験成績書(COA)