BR4630171
BRAND® Dispensette® S Organic, Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 10-100 mL, with recirculation valve
別名:
bottle top dispensers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥178,400
¥178,400
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥178,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥178,400
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
incremental 1 mL
DE-M marking
with recirculation valve
メーカー/製品名
BRAND 4630171
容量範囲
10-100 mL
フィッティング
(GL 32-33)
GL 38
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
特徴および利点
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
その他情報
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
関連コンテンツ
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.