安全性情報
65069-M
Sigma-Aldrich
Gill Modified OG
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
別名:
PAP Counterstain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
品質水準
形状
liquid
mp
-0.1 °C
転移温度
flash point 12 °C (ethanol)
密度
0.79 g/cm3
λmax
490-500 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
アプリケーション
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Orange G Solution Gill counterstain used in Pap staining.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
引火点(℃)
12 °C - closed cup - (ethanol)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65069-85:
試験成績書(COA)