Merck
6.18607
Sigma-Aldrich
メタノール
for chromatography, LiChrosolv®
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
グレード
for chromatography
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanolis a high-purity solvent specifically designed for chromatographicapplications. It is used as a mobile phase component in high-performance liquidchromatography (HPLC), gas chromatography (GC), and thin-layer chromatography(TLC).
アプリケーション
Methanolcan be used as a derivatization solvent to form the methylated derivatives oftopiramate that can be analyzed using gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS) for qualitative and quantitative determination of topiramate in serumsamples.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26186072500:
5938320000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A capillary GC method using nitrogen phosphorus detection for determination of topiramate in patients with epilepsy
Malakova J, et al.
Chromatographia, 66, 363-367 (2007)
Multi-walled carbon nanotubes packed cartridge for the solid-phase extraction of several phthalate esters from water samples and their determination by high performance liquid chromatography
Cai Ya-Qi, et al.},
Analytica Chimica Acta, 494(1-2), 149-156 (2003)