Merck
6.17597
Supelco
硝酸カドミウム 四水和物
purified grade
別名:
硝酸, カドミウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cd(NO3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
308.48
Beilstein:
8156730
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
purified grade
mp
59.5 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI Key
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N