主要文書
6.17578
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
purified grade
別名:
di-Ammonium hydrogen phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2HPO4
CAS番号:
分子量:
132.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
purified grade
SMILES記法
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N