アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
NEP activity
包装
警告
再構成
その他情報
Iwata, N., et al. 2001. Science292, 1550.
Shirotani, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 21895.
Ghaddar, G., et al. 2000. Biochem. J.347, 419.
Iwata, N., et al. 2000. Nature Med.6, 143.
Takaki, Y., et al. 2000. J. Biochem.128, 897.
Fuller, S.J., et al. 1995. Biochemistry34, 8091.
Sajid, M., et al. 1995. Parasitology.111, 599.
Gomez-Monterrey, I., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1865.
Takahashi, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21394.
Roderick, S.L., et al. 1989. Biochemistry28, 1493.
WGK
WGK 3
Jan Code
598510-MG:
598510-10MG:
試験成績書(COA)