安全性情報
561505
Millipore
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
別名:
L-Selenomethionine, SeMet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2Se
CAS番号:
分子量:
196.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8441
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL
微量陽イオン
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
詳細
Increases the expression of glutathione peroxidase.
警告
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
再構成
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
その他情報
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
250.3 - 346.3 °F
引火点(℃)
121.3 - 174.6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561505-20GM:
561505-1.1ML:
561505-250MG:
561505-10GM:
561505-0MG:
561505-MG:
561505-1GM:
試験成績書(COA)