アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
InChI Key
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DAG lipase
警告
再構成
その他情報
Shinoda, J., et al. 1997. Eur. J. Endocrinol. 136, 207.
Konrad, R.J., et al. 1994. Biochemistry 33, 13284.
Mason-Garcia, M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, C1197.
Balsinde, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15638.
WGK
WGK 3
Jan Code
554994-10MG:
554994-MG:
試験成績書(COA)