Merck
545068
Millipore
Pyridoxamine, Dihydrochloride
別名:
Pyridoxamine, Dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O2 · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
241.11 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI Key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
545068-GM:
545068-5GM:
試験成績書(COA)