この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).>BR/< >BR/< Find more information >a href="/life-science/cell-biology/detection/learning-center/ampliflu-red.html?cm_sp=Insite-_-Biology-_-AmpliFluRed" target="_blank"<here>/a<
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan