製品名
PKR Inhibitor, The PKR Inhibitor, also referenced under CAS 608512-97-6, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
orange to orange-brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
InChI Key
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKR
包装
警告
再構成
その他情報
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
WGK
WGK 3
Jan Code
527450-5MG:
527450-MG:
527450-1.1ML:
試験成績書(COA)