Merck
5.08159
Sigma-Aldrich
Salvinorin A
別名:
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28O8
CAS番号:
分子量:
432.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
4.3 nM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
ethanol: 10 mM
DMSO: 50 mM
保管温度
−70°C
SMILES記法
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@H](C[C@@H](C4=O)OC(=O)C)C(=O)OC)(CC3)C)(C2)C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
詳細
A highly potent and selective non-alkaloid positive allosteric modulator of Κ-opioid receptors (Ki = 4.3 nM and 16 nM for native and cloned κ-opioid receptors, respectively). Also acts as a D2DR partial agonist (Ki = 5-10 nM). Used in studies of addition.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
k opioid receptor
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3