500586
JQ1 Enantiomers Set
別名:
JQ1 Enantiomers Set, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥96% (for both enantiomers, HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
50 nM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL (Each compound is soluble)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
BRD4
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Delmore, J. E., et al. 2011 Cell.146, 904.
Filippakopoulos, P., et al. 2010. Nature.468, 1067.
Jan Code
500586-1SET:
試験成績書(COA)