主要文書
5.00498
Sigma-Aldrich
HIF Inhibitor V
別名:
HIF Inhibitor V, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor V, ( E)-3-(3-(4-Adamantan-1-ylphenoxy)acrylamido)benzoic acid morpholinoethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H38N2O5
CAS番号:
分子量:
530.65
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
その他情報
Naik, R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 10564.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2