475847
MIF Antagonist IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
別名:
MIF Antagonist IV, RDR 03785, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist IV, 6-(Morpholino(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)-1,3-benzodioxol-5-ol
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
cream
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
詳細
包装
警告
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
475847-10MG:
475847-MG:
試験成績書(COA)