安全性情報
4510-OP
Sigma-Aldrich
OmniPur® Fast Green FCF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.28
品質水準
法的情報
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
4510-50GM:
試験成績書(COA)