安全性情報
401485
Sigma-Aldrich
IKK-2 Inhibitor, SC-514
InSolution, ≥95%
別名:
InSolution IKK-2 Inhibitor, SC-514
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2OS2
分子量:
224.30
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
clearpale yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive and highly selective inhibitor of IKK-2 (IC50 ~3-12 µM for IKK-2 homodimer, IKK-1/IKK-2 heterodimer, and IKK-2) that also displays anti-inflammatory properties. Specificity has been reported using a panel of 31 additional kinases, including IKK isoforms IKK-1, IKK-i, and TBK-1 (IC50 >200 µM). Shown to specifically block NF-κB-dependent gene expression, but not MAP kinase pathways, in stimulated RASF synovial fibroblast cells. Does not inhibit the phosphorylation and activation of the IKK complex.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
IKK-2
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: ~ 3-12 µM for IKK-2 homodimer, IKK-1/IKK-2 heterodimer, and IKK-2
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
物理的形状
A 25 mM (1 mg/178 µl) solution of IKK-2 Inhibitor, SC-514 (Cat. No. 401479) in DMSO.
再構成
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C).
その他情報
Baxter, A., et al. 2004 Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 2817.
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401485-1MG:
試験成績書(COA)